Documenti fondamentali
182826
Sigma-Aldrich
Polyvinyltoluene, mixed isomers
average Mw ~80,000 by GPC, granular
About This Item
Formula condensata:
[CH2CH(C6H4CH3)]n
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
Stato
granular
PM
average Mw ~80,000 by GPC
P. ebollizione
100 °C (lit.)
Densità
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(C=C)cc1.Cc2cccc(C=C)c2.Cc3ccccc3C=C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)