Documenti fondamentali
18099
Sigma-Aldrich
Bromopolystyrene
extent of labeling: ~2.5 mmol/g Br loading
Sinonimo/i:
Copolymer of styrene and divinylbenzene, brominated, Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, brominated
About This Item
Formula condensata:
[CH2CH(C6H4Br)]n
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Grado di funzionalizzazione
~2.5 mmol/g Br loading
Matrice
crosslinked with 2% DVB
Dimensione particelle
100-400 mesh
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)