180556
trans,trans-2,4-Nonadienal
≥85%
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
>1 (vs air)
Saggio
≥85%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5207 (lit.)
P. eboll.
97-98 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]C(=O)\C([H])=C([H])\C([H])=C(/[H])CCCC
InChI
1S/C9H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h5-9H,2-4H2,1H3/b6-5+,8-7+
ZHHYXNZJDGDGPJ-BSWSSELBSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
86 °C - closed cup