Documenti fondamentali
347205
Sigma-Aldrich
Diethylmethoxyborane
97%
Sinonimo/i:
Diethylborinic acid methyl ester
About This Item
Formula condensata:
(C2H5)2BOCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
99.97
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
97%
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Indice di rifrazione
n20/D 1.387 (lit.)
Densità
0.761 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCB(CC)OC
InChI
1S/C5H13BO/c1-4-6(5-2)7-3/h4-5H2,1-3H3
FESAXEDIWWXCNG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant involved in:
  • Studying a catalyst for ring-opening metathesis polymerization / vinyl insertion polymerization
  • Reformatsky / quaternary Claisen condensations
  • Enantioselective synthesis of carba-furanose sugars
  • Borane-mediated control radical polymerization for synthesis of fluoropolymers
  • Homologation reactions with sulfonium ylides
  • Trialkylborane promoted adhesion to low surface energy plastics
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)