Documenti fondamentali
178446
Sigma-Aldrich
(2,2-Dichlorocyclopropyl)benzene
97%
Scegli un formato
5 G
CHF 65.00
CHF 65.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 65.00
About This Item
Formula condensata:
C6H5C3H3Cl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.07
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 65.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.551 (lit.)
P. ebollizione
103 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
1.208 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
phenyl
Stringa SMILE
ClC1(Cl)CC1c2ccccc2
InChI
1S/C9H8Cl2/c10-9(11)6-8(9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
WLWFQGXZIDYWQF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
(2,2-Dichlorocyclopropyl)benzene may be used in the synthesis of p-(2,2-dichlorocyclopropyl)aniline.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
219.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
104.00 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)