Documenti
176885
Sigma-Aldrich
Aminodiphenylmethane hydrochloride
97%
Sinonimo/i:
Benzhydrylamine hydrochloride
About This Item
Formula condensata:
(C6H5)2CHNH2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.71
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
293-295 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl.NC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H13N.ClH/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12;/h1-10,13H,14H2;1H
CIHWJRSPVJBHGT-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3