Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 172.00 |
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(ND4)2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.19
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12142200
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Mass shift:
M+8
Form:
solid
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiisotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
form
solid
technique(s)
NMR: suitable
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+8
SMILES string
[2H]N([2H])[2H].[2H]N([2H])[2H].[2H]OS(=O)(=O)O[2H]
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)/i/hD8
InChI key
BFNBIHQBYMNNAN-KTOHAENGSA-N
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description 98 atom % D | description 98 atom % 15N | description 98 atom % D | description 98 atom % D |
| isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 98 atom % 15N | isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D |
| technique(s) NMR: suitable | technique(s) bio NMR: suitable, protein expression: suitable | technique(s) NMR: suitable | technique(s) NMR: suitable, bio NMR: suitable |
| mass shift M+8 | mass shift M+2 | mass shift M+7 | mass shift M+5 |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| mp >280 °C (dec.) (lit.) | mp >280 °C (dec.) (lit.) | mp 110-112 °C (dec.) (lit.) | mp 240 °C (dec.) (lit.) |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?