Key Documents
172758
Sigma-Aldrich
2,3,5-Tribromothiophene
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4HBr3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
320.83
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.664 (lit.)
P. eboll.
120 °C/11 mmHg (lit.)
Punto di fusione
25-28 °C (lit.)
Densità
2.483 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Brc1cc(Br)c(Br)s1
InChI
1S/C4HBr3S/c5-2-1-3(6)8-4(2)7/h1H
SKDNDSLDRLEELJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2,3,5-Tribromothiophene was used in the synthesis of 2,5-bis(dicyanomethylene)-3-bromo-2,5-dihydrothiophene.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
On the reaction of 2, 5-dihalothiophenes with tetracyanoethylene oxide.
Gronowitz SALO and UPPSTROM B.
Acta Chemica Scandinavica. Series B, 28, 981-985 (1974)
Khalil K Hussain et al.
Biosensors & bioelectronics, 155, 112094-112094 (2020-02-25)
A robust amperometric sensor was developed for the lactate detection in the extracellular matrix of cancer cells. The sensor was fabricated by separately immobilizing nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+) onto a carboxylic acid group and lactate dehydrogenase (LDH) onto an amine