Documenti fondamentali
171530
Sigma-Aldrich
4-Phenylbutyronitrile
99%
About This Item
Formula condensata:
C6H5(CH2)3CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
145.20
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.5143 (lit.)
P. ebollizione
97-99 °C/1.7 mmHg (lit.)
Densità
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
nitrile
phenyl
Stringa SMILE
N#CCCCc1ccccc1
InChI
1S/C10H11N/c11-9-5-4-8-10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7H,4-5,8H2
ICMVGKQFVMTRLB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-Phenylbutyronitrile was used in the synthesis of light aliphatic nitriles and styrene derivatives[1].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Catalytic degradation of acrylonitrile-butadiene-styrene into fuel oil 2. Changes in the structure and catalytic activity of iron oxides.
Energy and Fuels, 15(3), 565-570 (2001)