Documenti fondamentali
17049
Sigma-Aldrich
4-(Hydroxymethyl)benzaldehyde dimethyl acetal
≥97.0% (GC)
Sinonimo/i:
4-(Dimethoxymethyl)benzyl alcohol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.22
Beilstein:
2577568
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥97.0% (GC)
Stato
solid
Punto di fusione
38-42 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC(OC)c1ccc(CO)cc1
InChI
1S/C10H14O3/c1-12-10(13-2)9-5-3-8(7-11)4-6-9/h3-6,10-11H,7H2,1-2H3
QUWDMLYTJRQRRO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-(Hydroxymethyl)benzaldehyde dimethyl acetal was used in the synthesis of 5′-O-TBDPS-2′,3′-O-(4-hydroxymethyl-(1R)-benzyliden)-inosine[1].
Altre note
Linker employed for the immobilization of carbohydrates by acetalization and reacting the benzylic alcohol with a polymer[2]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
T.F.J. Lampe et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 110, 1761-1761 (1998)
A solid-phase approach to the synthesis of N-1-alkyl analogues of cyclic inosine-diphosphate-ribose (cIDPR).
Tetrahedron, 66(10), 1931-1936 (2010)