Documenti fondamentali
16602
Sigma-Aldrich
Methyl 2-bromohexanoate
≥99.0% (GC)
Sinonimo/i:
Methyl 2-bromocaproate
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3CHBrCOOCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.08
Beilstein:
1722052
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥99.0% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.455
Densità
1.289 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
ester
Stringa SMILE
CCCCC(Br)C(=O)OC
InChI
1S/C7H13BrO2/c1-3-4-5-6(8)7(9)10-2/h6H,3-5H2,1-2H3
YGLPDRIMFIXNBI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Methyl 2-bromohexanoate undergoes addition reaction with methyl-10-undecenoate to yield lactone and dimethyl-2-butyltridecandioate.
Applicazioni
Methyl 2-bromohexanoate was used in the synthesis of 2-butyl-2H-pyrido[3,2-b]-1,4-oxazin-3(4H)-one.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
156.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
69 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Preparation of 2H-Pyrido [3, 2-b]-l,4-oxazin-3 (4H)-ones and of the Corresponding Dihydropyridooxazines.
Clauson-Kaas NIELS, et al.
Acta Chemica Scandinavica, 23(7), 2322-2324 (1969)
Radical Additions of Alkyl 2-Haloalkanoates and 2-Haloalkanenitriles to Alkenes Initiated by Electron Transfer from Copper in Solvent-Free Systems.
Metzger JO, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 1997(11), 2303-2313 (1997)