163619
4-Benzyloxy-3-methoxybenzaldehyde
98%
Sinonimo/i:
O-Benzylvanillin, Vanillin benzyl ether
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
62-64 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1ccc(OCc2ccccc2)c(OC)c1
InChI
1S/C15H14O3/c1-17-15-9-13(10-16)7-8-14(15)18-11-12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,11H2,1H3
JSHLOPGSDZTEGQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3