163171
4-Aminoresorcinol hydrochloride
96%
Sinonimo/i:
2,4-Dihydroxyaniline hydrochloride
Saggio
96%
Stato
powder
Punto di fusione
220 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cl.Nc1ccc(O)cc1O
InChI
1S/C6H7NO2.ClH/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9;/h1-3,8-9H,7H2;1H
LLJMPRKYLLJAEB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)