162884
3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-phenanthroline
≥98%
Saggio
≥98%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
Punto di fusione
277-280 °C (lit.)
Solubilità
95% ethanol: soluble 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to dark yellow
Stringa SMILE
Cc1cnc2c(ccc3c(C)c(C)cnc23)c1C
InChI
1S/C16H16N2/c1-9-7-17-15-13(11(9)3)5-6-14-12(4)10(2)8-18-16(14)15/h5-8H,1-4H3
NPAXPTHCUCUHPT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?