Documenti fondamentali
162620
Sigma-Aldrich
N-Z-L-aspartic acid
99%
Sinonimo/i:
Z-L-aspartic acid, Z-Asp-OH
Scegli un formato
25 G
CHF 86.90
CHF 86.90
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 86.90
About This Item
Formula condensata:
HOOCCH2CH(NHCOOCH2C6H5)COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
267.23
Beilstein:
2336722
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 86.90
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99%
Stato
solid
Attività ottica
[α]23/D +8.6°, c = 7 in acetic acid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
117-119 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
OC(=O)C[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C12H13NO6/c14-10(15)6-9(11(16)17)13-12(18)19-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,13,18)(H,14,15)(H,16,17)/t9-/m0/s1
XYXYXSKSTZAEJW-VIFPVBQESA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Xilong Wu et al.
Advanced healthcare materials, 7(11), e1800121-e1800121 (2018-03-28)
Autophagy is a homeostatic lysosome-dependent metabolic process to eliminate damaged or dysfunctional cellular organelles, which is closely associated with tumor progression. Indocyanine green (ICG) can convert NIR light energy to localized heat for cancer cell and tissue ablation. However, the
Griet Van Zeebroeck et al.
Nature chemical biology, 5(1), 45-52 (2008-12-09)
Transporter-related nutrient sensors, called transceptors, mediate nutrient activation of signaling pathways through the plasma membrane. The mechanism of action of transporting and nontransporting transceptors is unknown. We have screened 319 amino acid analogs to identify compounds that act on Gap1