162558
4-Fluoro-2-nitroaniline
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
90-94 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1ccc(F)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5FN2O2/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)9(10)11/h1-3H,8H2
PUGDHSSOXPHLPT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
89 °C - closed cup