Key Documents
159735
Sigma-Aldrich
N,N′,N′′-Methylidynetrisformamide
97%
Sinonimo/i:
Tris-formaminomethane
About This Item
Formula condensata:
(HCONH)3CH
Numero CAS:
Peso molecolare:
145.12
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
170-172 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
water: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
Stringa SMILE
[H]C(=O)NC(NC([H])=O)NC([H])=O
InChI
1S/C4H7N3O3/c8-1-5-4(6-2-9)7-3-10/h1-4H,(H,5,8)(H,6,9)(H,7,10)
HNPCDFJZADHNHD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
N,N′,N′′-Methylidynetrisformamide is also referred as tris(formamido)methane.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis of Tris (carboalkoxyamino) methane and N-Carbethoxyiminocarboxylic Acid Esters.
Grakauskas V.
The Journal of Organic Chemistry, 36(21), 3251-3252 (1971)