Documenti fondamentali
159379
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)phenyl isocyanate
97%
Sinonimo/i:
α,α,α-Trifluoro-o-tolyl isocyanate
About This Item
Formula condensata:
CF3C6H4NCO
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.12
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4755 (lit.)
Densità
1.238 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1ccccc1N=C=O
InChI
1S/C8H4F3NO/c9-8(10,11)6-3-1-2-4-7(6)12-5-13/h1-4H
GZWGTVZRRFPVAS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-(Trifluoromethyl)phenyl isocyanate may be used in chemical synthesis.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
138.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
59 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)