159301
3,4-Dichloro-1-butene
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
4.31 (vs air)
Tensione di vapore
17 mmHg ( 25 °C)
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4658 (lit.)
P. ebollizione
123 °C (lit.)
Punto di fusione
−61 °C (lit.)
Densità
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClCC(Cl)C=C
InChI
1S/C4H6Cl2/c1-2-4(6)3-5/h2,4H,1,3H2
XVEASTGLHPVZNA-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
82.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
28 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?