The product impurities are not identified or quantified. Please see the Specification Sheet: https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheets/360/076/159034-BULK_______ALDRICH__.pdf
159034
Acetohydroxamic acid
98%
Sinonimo/i:
AHA
Saggio
98%
Punto di fusione
88-90 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CC(NO)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c1-2(4)3-5/h5H,1H3,(H,3,4)
RRUDCFGSUDOHDG-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CA2(760) , MMP3(4314)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
-
Hello, Could you tell me the percentage of impurities and define specifically which impurities we can find in this reagent ? Thank you,
1 answer-