157538
2-Methylbenzophenone
98%
Sinonimo/i:
(2-Methylphenyl)phenylmethanone, (Phenyl)(o -tolyl)methanone, 2-Methylphenyl phenyl ketone, o -Methylbenzophenone, o -Tolyl phenyl ketone
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.5958 (lit.)
P. eboll.
125-127 °C/0.3 mmHg (lit.)
Densità
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccccc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O/c1-11-7-5-6-10-13(11)14(15)12-8-3-2-4-9-12/h2-10H,1H3
CKGKXGQVRVAKEA-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?