157481
4-Nitrochalcone
99%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
solid
Punto di fusione
158-160 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
nitro
phenyl
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccc(\C=C\C(=O)c2ccccc2)cc1
InChI
1S/C15H11NO3/c17-15(13-4-2-1-3-5-13)11-8-12-6-9-14(10-7-12)16(18)19/h1-11H/b11-8+
WDZGGAFMGIOIQS-DHZHZOJOSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?