Documenti fondamentali
156698
Sigma-Aldrich
4-tert-Butylstyrene
95%
Sinonimo/i:
1-tert -Butyl-4-vinylbenzene, 4-t -Butylstyrene, p -tert -Butylstyrene
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CC6H4CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.26
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Saggio
95%
contiene
100 ppm tert-butylcatechol as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.526 (lit.)
P. ebollizione
91-92 °C/9 mmHg (lit.)
Densità
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)c1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C12H16/c1-5-10-6-8-11(9-7-10)12(2,3)4/h5-9H,1H2,2-4H3
QEDJMOONZLUIMC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
177.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
81 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4