Documenti fondamentali
156493
Sigma-Aldrich
2-Acetyl-1,3-cyclohexanedione
98%
About This Item
Formula condensata:
CH3COC6H7(=O)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
solid
P. ebollizione
85 °C/0.1 mmHg (lit.)
Punto di fusione
20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)C1C(=O)CCCC1=O
InChI
1S/C8H10O3/c1-5(9)8-6(10)3-2-4-7(8)11/h8H,2-4H2,1H3
CHNXDYRMRBQOEF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
The product has been used in the chelation of aqueous iron(III) that is present in alcoholic drinks, such as wine and beer. It affects beer fermentation, stability and quality.[1] It has also been used to evaluate mesotrione assay specificity as its structure is similar to mesotrione (a triketone herbicide).[2]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Chelation of aqueous iron(III) by 2-acetyl-1,3-cyclohexanedione and beer ageing
Blanco CA, et al.
Food Chemistry, 81(4), 561-568 (2003)
Christos Mastichiadis et al.
The Analyst, 128(4), 404-410 (2003-05-14)
A straightforward, low-cost fluoroimmunoassay (FIA) for the determination of the new triketone herbicide mesotrione has been developed and optimized. The protein-mesotrione conjugate, immobilized on white opaque microtitration wells competes with the mesotrione in the sample or standard for the limited