156140
o-Phenylene phosphorochloridate
technical grade
Sinonimo/i:
2-Chloro-1,3,2-benzodioxaphosphole 2-oxide, o-Phenylene chlorophosphate, Catechol cyclophosphorochloridate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
P. eboll.
120 °C/9 mmHg (lit.)
Stringa SMILE
ClP1(=O)Oc2ccccc2O1
InChI
1S/C6H4ClO3P/c7-11(8)9-5-3-1-2-4-6(5)10-11/h1-4H
KMWSGKPLIWNTEF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Uridine diphosphate-glucose derivatives as potential chain terminators of β-glucan biosynthesis with antifungal activity
- Vinyloxy phosphorus monomers
- Phosphorylation agent
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?