15566
Boron
purum p.a., ≥99.0%, pieces, crystalline
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
purum p.a.
Saggio
≥99.0%
Stato
crystalline
pieces
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: boron
Resistività
1.5E12 μΩ-cm, 20 °C
Dimensione particelle
<1 cm
Densità
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Ca: ≤500 mg/kg
Cd: ≤200 mg/kg
Co: ≤200 mg/kg
Cr: ≤200 mg/kg
Cu: ≤500 mg/kg
Fe: ≤1000 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Mg: ≤500 mg/kg
Mn: ≤500 mg/kg
Na: ≤1000 mg/kg
Ni: ≤500 mg/kg
Pb: ≤200 mg/kg
Zn: ≤500 mg/kg
Stringa SMILE
[B]
InChI
1S/B
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?