15552
Boc-N-Me-Ser-OH
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
Boc-N-methyl-L-serine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H17NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.23
Beilstein:
8685334
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (TLC)
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D −33±2°, c = 1% in methanol
Punto di fusione
83-87 °C
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CN([C@@H](CO)C(O)=O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H17NO5/c1-9(2,3)15-8(14)10(4)6(5-11)7(12)13/h6,11H,5H2,1-4H3,(H,12,13)/t6-/m0/s1
NJQGIDVCNBZXLG-LURJTMIESA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?