Documenti
15514
Sigma-Aldrich
Boc-Trp-N-carboxyanhydride
≥98.0% (CHN)
Sinonimo/i:
Nα-Boc-L-tryptophan Nα-carboxy anhydride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H18N2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
330.34
Beilstein:
7082757
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
Saggio
≥98.0% (CHN)
Attività ottica
[α]20/D +78±5°, c = 1% in THF
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Punto di fusione
~135 °C (dec.)
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N1C(Cc2c[nH]c3ccccc23)C(=O)OC1=O
InChI
1S/C17H18N2O5/c1-17(2,3)24-16(22)19-13(14(20)23-15(19)21)8-10-9-18-12-7-5-4-6-11(10)12/h4-7,9,13,18H,8H2,1-3H3/t13-/m0/s1
WSFZLNNHQNYZNF-ZDUSSCGKSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3