Vai a
369772
2,5-Oxazolidinedione
98%
Sinonimo/i:
1,3-Oxazolidine-2,5-dione
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 323.00
5 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1180.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H3NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
101.06
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
218-570-6
MDL number:
CHF 323.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
98%
form
solid
mp
120 °C (dec.) (lit.)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1CNC(=O)O1
InChI
1S/C3H3NO3/c5-2-1-4-3(6)7-2/h1H2,(H,4,6)
InChI key
ARAFEULRMHFMDE-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
I5659G1796PZ0006
Idevenone ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
I5659
Idevenone
Glycolide ≥99%
Sigma-Aldrich
G1796
Glycolide
Exemestane ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
PZ0006
Exemestane
description
98%
description
≥98% (HPLC)
description
≥99%
description
≥98% (HPLC)
assay
98%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99%
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
mp
120 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
82-86 °C (lit.)
mp
-
form
solid
form
powder
form
-
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
shipped in
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)