Documenti fondamentali
154229
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-1-naphthonitrile
99%
Sinonimo/i:
1-Cyano-4-methoxynaphthalene
About This Item
Formula condensata:
CH3OC10H6CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.21
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
99%
Stato
liquid
Punto di fusione
100-102 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(C#N)c2ccccc12
InChI
1S/C12H9NO/c1-14-12-7-6-9(8-13)10-4-2-3-5-11(10)12/h2-7H,1H3
FRCZUGOIGNQOID-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-Methoxy-1-naphthonitrile was used in the preparation of 1(endo),8b-dicyano-4-methoxy-1,2,2a-trihydrocyclobuta[a]naphthalene. It was also used to synthesize substituted azocin-2(1H)-ones.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
The synthesis of azocine derivatives by the photocycloaddition of phenols to 1-naphthonitrile and 4-methoxy-1-naphthonitrile.
Al-Jalal NA.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 54(1), 99-104 (1990)
The photocycloaddition of 4-methoxy-1-naphthonitrile and 2-methoxy-1-naphthonitrile with acrylonitrile and 3, 4-dihydro-2H-pyran: Facile additions in sunlight.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 51(3), 429-436 (1990)