Documenti fondamentali
15352
Sigma-Aldrich
Boc-Phe(4-F)-OH
≥99.0% (TLC)
Sinonimo/i:
Boc-4-fluoro-L-phenylalanine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H18FNO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
283.30
Beilstein:
4323475
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
Saggio
≥99.0% (TLC)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Punto di fusione
83-86 °C
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(F)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H18FNO4/c1-14(2,3)20-13(19)16-11(12(17)18)8-9-4-6-10(15)7-5-9/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t11-/m0/s1
RCXSXRAUMLKRRL-NSHDSACASA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)