153176
2-Phenoxybenzoic acid
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
110-112 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccccc1Oc2ccccc2
InChI
1S/C13H10O3/c14-13(15)11-8-4-5-9-12(11)16-10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,(H,14,15)
PKRSYEPBQPFNRB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3