15299
Boc-4-Abz-OH
≥98.0% (T)
Sinonimo/i:
4-(Boc-amino)benzoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98.0% (T)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Punto di fusione
~200 °C (dec.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C12H15NO4/c1-12(2,3)17-11(16)13-9-6-4-8(5-7-9)10(14)15/h4-7H,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)
ZJDBQMWMDZEONW-UHFFFAOYSA-N
WGK 3