Documenti fondamentali
15076
Sigma-Aldrich
Boc-Asp(OMe)-OH
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
Boc-L-aspartic acid 4-methyl ester
Scegli un formato
5 G
CHF 60.50
CHF 60.50
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 60.50
About This Item
Formula condensata:
CH3O2CCH2CH[NHCO2C(CH3)3]CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.25
Beilstein:
4810472
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 60.50
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98.0% (TLC)
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
COC(=O)C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C10H17NO6/c1-10(2,3)17-9(15)11-6(8(13)14)5-7(12)16-4/h6H,5H2,1-4H3,(H,11,15)(H,13,14)/t6-/m0/s1
WFPSMPYVXFVVFA-LURJTMIESA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)