Documenti fondamentali
15021
Sigma-Aldrich
Boc-Phe(2-Cl)-OH
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
Boc-2-chloro-L-phenylalanine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H18ClNO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
299.75
Beilstein:
8778440
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥98.0% (TLC)
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D −24.5±1°, c = 1% in ethyl acetate
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Punto di fusione
94-100 °C
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1Cl)C(O)=O
InChI
1S/C14H18ClNO4/c1-14(2,3)20-13(19)16-11(12(17)18)8-9-6-4-5-7-10(9)15/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t11-/m0/s1
TUUQJNHCVFJMPU-NSHDSACASA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)