150045
2,4-Dimethyl-3-pentanol
99%
Sinonimo/i:
Diisopropylcarbinol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.425 (lit.)
P. eboll.
139-140 °C (lit.)
Densità
0.829 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)C(O)C(C)C
InChI
1S/C7H16O/c1-5(2)7(8)6(3)4/h5-8H,1-4H3
BAYAKMPRFGNNFW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
98.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
37 °C - closed cup