Documenti fondamentali
14991
Sigma-Aldrich
Boc-D-Phe(2,4-Cl2)-OH
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
Boc-2,4-dichloro-D-phenylalanine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H17Cl2NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
334.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0% (TLC)
Attività ottica
[α]20/D +32.5±1°, c = 1% in methanol
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Punto di fusione
133-137 °C
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1ccc(Cl)cc1Cl)C(O)=O
InChI
1S/C14H17Cl2NO4/c1-14(2,3)21-13(20)17-11(12(18)19)6-8-4-5-9(15)7-10(8)16/h4-5,7,11H,6H2,1-3H3,(H,17,20)(H,18,19)/t11-/m1/s1
KSDWBXFRQWMWHO-LLVKDONJSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)