Documenti fondamentali
145343
Sigma-Aldrich
3,4-Dimethoxycinnamonitrile, predominantly trans
97%
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)2C6H3CH=CHCN
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.21
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stringa SMILE
COc1ccc(\C=C\C#N)cc1OC
InChI
1S/C11H11NO2/c1-13-10-6-5-9(4-3-7-12)8-11(10)14-2/h3-6,8H,1-2H3/b4-3+
WGPTVEZJYRFEGT-ONEGZZNKSA-N
Descrizione generale
3,4-Dimethoxycinnamonitrile undergoes condensation with ethyl glycollate to yield 2-(3,4-dimethoxyphenyl)-3-cyanotetrahydrofuran-4-one[1].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Lignans and related phenols. Part VI. Synthesis of 2-aryltertrahydrooxofuran derivatives.
Ayres DC and Mhasalkar SE.
J. Chem. Soc. Sect. C, 1885-1887 (1968)