Documenti fondamentali
143596
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethoxycinnamic acid, predominantly trans
99%
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)2C6H3CH=CHCO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.21
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Stato
solid
Punto di fusione
148-150 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
COc1ccc(OC)c(\C=C\C(O)=O)c1
InChI
1S/C11H12O4/c1-14-9-4-5-10(15-2)8(7-9)3-6-11(12)13/h3-7H,1-2H3,(H,12,13)/b6-3+
JPQWWJZORKTMIZ-ZZXKWVIFSA-N
Descrizione generale
2,5-Dimethoxycinnamic acid forms 1:1 molecular complex with 3,5-dinitrocinnamic acid.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Crystal Engineering-Where Do We Go from Here?
Sharma CVK.
Crystal Growth & Design, 2(6), 465-474 (2002)