142956
2,4-Dinitrobenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
101-103 °C (lit.)
Gruppo funzionale
nitro
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccc(c(c1)[N+]([O-])=O)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H3ClN2O6S/c7-16(14,15)6-2-1-4(8(10)11)3-5(6)9(12)13/h1-3H
SSFSNKZUKDBPIT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Organi bersaglio
Blood
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?