Documenti fondamentali
141224
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-fluorotoluene
97%
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H3(Cl)F
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.57
Beilstein:
1932657
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio:
97%
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.504 (lit.)
P. ebollizione
154-156 °C (lit.)
Densità
1.191 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1c(F)cccc1Cl
InChI
1S/C7H6ClF/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h2-4H,1H3
FNPVYRJTBXHIPB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Chloro-6-fluorotoluene reaction with SO− -4 has been studied by pulse radiolysis[1].
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
114.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
46 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Pulse radiolysis study of the reactions of SO− -4 with some substituted benzenes in aqueous solution.
Merga G, et al.
J. Chem. Soc., Faraday, 90(4), 597-604 (1994)