140198
Formamidoxime
99%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Punto di fusione
112-115 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N\C=N\O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1-3-4/h1,4H,(H2,2,3)
IONSZLINWCGRRI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?