Documenti fondamentali
13910
Sigma-Aldrich
O-Benzyl-D-serine
≥99.0%
Sinonimo/i:
(R)-2-Amino-3-benzyloxypropionic acid
Scegli un formato
1 G
CHF 124.00
CHF 124.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 124.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H13NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.22
Beilstein:
2649409
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 124.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0%
Attività ottica
[α]20/D −22±2°, c = 2% in acetic acid: water (4:1) (+ 1 Eq HCl)
Purezza ottica
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (HPLC)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
N[C@H](COCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H13NO3/c11-9(10(12)13)7-14-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,11H2,(H,12,13)/t9-/m1/s1
IDGQXGPQOGUGIX-SECBINFHSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)