Vai a
S4375
DL-Serine
≥98% (TLC)
Sinonimo/i:
(±)-2-Amino-3-hydroxypropionic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 91.80
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
HOCH2CH(NH2)COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
105.09
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
206-130-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1721405
CHF 91.80
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
DL-Serine, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white
mp
240 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: soluble
SMILES string
NC(CO)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)
InChI key
MTCFGRXMJLQNBG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
NMDA agonist acting at the glycine site; precursor of glycine by serine hydroxymethyltransferase
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
S5386A7502W381810
DL-Serine ≥98% (TLC)
Sigma-Aldrich
S4375
DL-Serine
DL-Serine BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
S5386
DL-Serine
DL-Alanine ≥99% (HPLC)
Sigma-Aldrich
A7502
DL-Alanine
DL-Alanine ≥99%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W381810
DL-Alanine
description
≥98% (TLC)
description
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥98% (HPLC)
description
≥99% (HPLC)
description
≥99%, FCC, FG
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300, 400
solubility
H2O: soluble
solubility
-
solubility
H2O: soluble
solubility
-
mp
240 °C (dec.) (lit.)
mp
240 °C (dec.) (lit.)
mp
289 °C (dec.) (lit.)
mp
289 °C (dec.) (lit.)
color
white
color
white
color
white to off-white
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DL-Serine
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)