138894
2,4,5-Trimethoxybenzoic acid
99%
Sinonimo/i:
Asaronic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
powder
Punto di fusione
143-145 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
COc1cc(OC)c(cc1OC)C(O)=O
InChI
1S/C10H12O5/c1-13-7-5-9(15-3)8(14-2)4-6(7)10(11)12/h4-5H,1-3H3,(H,11,12)
KVZUCOGWKYOPID-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?