138169
2,4-Dimethylbenzoic acid
98%
Sinonimo/i:
asym.-m-Xylylic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
solid
P. ebollizione
267 °C/727 mmHg (lit.)
Punto di fusione
124-126 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
Cc1ccc(c(C)c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10O2/c1-6-3-4-8(9(10)11)7(2)5-6/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
BKYWPNROPGQIFZ-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?