136565
N-(3-Aminopropyl)-2-pyrrolidinone
technical grade
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Stato
liquid
Impurezze
2% 2-pyrrolidinone
Indice di rifrazione
n20/D 1.5 (lit.)
P. ebollizione
120-123 °C/1 mmHg (lit.)
Densità
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
NCCCN1CCCC1=O
InChI
1S/C7H14N2O/c8-4-2-6-9-5-1-3-7(9)10/h1-6,8H2
HJORCZCMNWLHMB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?