Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 mL | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 57.10 CHF 42.82 |
500 mL | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 219.00 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H16N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.21
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-590-2
Beilstein/REAXYS Number:
105104
MDL number:
eCl@ss:
32150312
Form:
liquid
CHF 42.82
Prezzo di listinoCHF 57.10Risparmia il 25%Sconto Esclusivo Online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
form
liquid
refractive index
n20/D 1.4761 (lit.)
bp
224 °C (lit.)
mp
−15 °C (lit.)
density
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, ether
SMILES string
NCCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H16N2O/c8-2-1-3-9-4-6-10-7-5-9/h1-8H2
InChI key
UIKUBYKUYUSRSM-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Questo articolo | ||
|---|---|---|
| description Liquid | description - | description - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| density 0.987 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - |
| refractive index n20/D 1.4761 (lit.) | refractive index - | refractive index - |
| bp 224 °C (lit.) | bp - | bp - |
| mp −15 °C (lit.) | mp - | mp - |
| form liquid | form - | form - |
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
210.0 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
98.9 °C - closed cup
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
![N-methyl-N-[2-(methylamino)propyl]acetamide](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/bbe/2/8/135809728_w290.png)