Documenti fondamentali
13611
Sigma-Aldrich
Wang resin
extent of labeling: ~1.0 mmol/g loading
Sinonimo/i:
p-Alkoxy-benzyl alcohol polymer-bound, p-Alkoxybenzyl alcohol resin, [4-(Hydroxymethyl)phenoxymethyl]polystyrene
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
powder
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Grado di funzionalizzazione
~1.0 mmol/g loading
Matrice
crosslinked with 1% DVB
Dimensione particelle
200-400 mesh
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
alcohol
Altre note
Support used in solid phase peptide synthesis; Suppression of side reactions during the attachement of Fmoc-amino acids to the Wang resin
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
J.W. van Nispen et al.
Rec. Trav. Chim., 104, 99-99 (1985)
S.S. Wang
Journal of the American Chemical Society, 95, 13128-13128 (1973)