135917
Quinuclidine hydrochloride
97%
Sinonimo/i:
1-Azabicyclo[2.2.2]octane hydrochloride
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[H].C1CN2CCC1CC2
InChI
1S/C7H13N.ClH/c1-4-8-5-2-7(1)3-6-8;/h7H,1-6H2;1H
BZLBBZLOMXKMTA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3